Key Documents
TRIS-RO
Sigma-Aldrich
Base Tris
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Synonyme(s) :
Trizma® base, Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro Beilstein :
741883
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161705
ID de substance PubChem :
product name
Base Tris, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Description
aminopeptidase substrate
Pureté
99.9% (titration)
Conditionnement
pkg of 1 kg (10708976001)
pkg of 5 kg (11814273001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
167-172 °C (lit.)
Absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Qualité
Contaminants : <0,001 % (chaque) de PK et d′aldolase, <0,01 % (chaque) de GOT, GPT, MDH et myokinase
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente de 0,03 unité pour chaque 1 °C de réduction de température, et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d′un facteur dix.
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable