Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
HSMGTKB
Roche
Kit de génotypage de souris à démarrage à chaud KAPA
Synonyme(s) :
génotypage, génotypage de souris
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
Utilisation
sufficient for 100 reactions (KK7351)
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions (KK7352)
sufficient for 500 reactions
Niveau de qualité
Durée de conservation
≤18 mo.
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
PCR: suitable
genotyping: suitable
Entrée
crude DNA
Température de stockage
−20°C
Description générale
Les kits de génotypage de souris à démarrage à chaud KAPA HotStart® comprennent le système KAPA Express Extract, nouveau système de tampon et de protéase thermostable qui permet d'extraire de l'ADN prêt pour PCR à partir de tissus de souris en seulement 15 minutes, ainsi que le mélange pour génotypage rapide KAPA2G Fast avec colorant, qui contient une ADN polymérase créée par évolution dirigée pour présenter une haute processivité et une très grande rapidité. L'utilisation conjointe du système KAPA Express Extract et du mélange pour génotypage rapide KAPA2G Fast permet d'extraire et d'amplifier des fragments d'ADN de manière fiable à partir de tissus de souris en seulement 1 heure, contre plus de 24 heures avec les protocoles classiques. Le kit de génotypage de souris à démarrage à chaud KAPA HotStart® est conçu pour l'extraction et l'amplification rapides de l'ADN contenu dans des tissus de souris.
Application
Le kit de génotypage de souris à démarrage à chaud KAPA HotStart® a été utilisé dans les applications suivantes :
  • extraction et amplification de tissus de queue, d'oreille ou d'orteil de souris
  • extraction et amplification d'ADN à partir d'autres tissus d'origine animale
Caractéristiques et avantages
Augmentation de la cadence d'analyse, diminution du délai d'exécution et amélioration de la fiabilité.
  • Production d'ADN prêt pour la PCR en seulement 15 minutes.
  • Manipulations minimales, réduisant le risque de perte d'échantillon ou de contamination.
  • Quantité de matrice suffisante pour plusieurs analyses, facilement adaptable à la manipulation d'échantillons sur des plaques de 96 puits.
  • Amplification fiable et rapide de fragments d'ADN pour une large gamme de longueurs d'amplicon et de taux de GC.
Dépassement des performances des méthodes d'extraction brute et des kits du commerce
  • Réduction des temps d'exécution
  • Augmentation de la spécificité
  • Réduction des coûts
Remarques :
  • Extraction d'ADN prêt pour la PCR à partir de tissus de queue, d'oreille ou d'orteil de souris en 15 minutes.
  • Avant de procéder à la PCR, diluer dix fois l'extrait d'ADN dans du tampon Tris-HCl 10 mM (pH 8,0–8,5), puis utiliser 1 μl d'ADN par réaction de 25 μl.
  • Les extraits sont stables > 6 mois à -20 °C.
  • Le Mélange de génotypage rapide (à démarrage à chaud) KAPA2G contient l'ADN polymérase rapide KAPA2G modifiée pour PCR rapide, ainsi qu'un tampon, du MgCl2 (1,5 mM en 1X) et des dNTP (0,2 mM chacun en 1X).
  • Le Mélange de génotypage rapide KAPA2G comprend un tampon de charge pour électrophorèse contenant un colorant, ce qui permet de placer directement les produits de PCR sur des gels d'agarose pour l'analyse.
  • Utiliser un temps d'hybridation de 15 s, en rajoutant 15 s pour les amplicons < 1 kb, ou 15–30 secondes de plus par kilobase pour les amplicons plus longs.
Qualité
Tous les constituants des Kits de génotypage de souris à démarrage à chaud KAPA sont soumis à des tests de contrôle qualité exigeants, ne présentent aucune activité endonucléase/exonucléase contaminante et répondent à des critères stricts en matière de contamination par l'ADN.
Notes préparatoires
Veillez toujours à ce que le produit soit complètement décongelé et bien mélangé avant utilisation. Les réactifs peuvent être conservés à 4 °C pour une utilisation à court terme (1 mois maximum). Pour un stockage à long terme, replacez-les à -20 °C. Si tous les composants ont été manipulés avec soin et n'ont pas été contaminés, la qualité du kit ne devrait pas être altérée si le kit est laissé (accidentellement) à température ambiante pendant une courte durée (3 jours maximum).
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
  • 10X KAPA Express Extract Buffer
  • 2X KAPA2G Fast HotStart® Genotyping Mix with dye
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
5-HT2A receptor deficiency alters the metabolic and transcriptional, but not the behavioral, consequences of chronic unpredictable stress.
Jaggar M, et al.
Neurobiology of stress, 7, 89-102 (2017)
Discovery of a new path for red blood cell generation in the mouse embryo.
Pinheiro I, et al.
bioRxiv, 309054-309054 (2018)
Namit Kumar et al.
Development (Cambridge, England), 146(5) (2019-02-13)
Lineage-restricted transcription factors, such as the intestine-specifying factor CDX2, often have dual requirements across developmental time. Embryonic loss of CDX2 triggers homeotic transformation of intestinal fate, whereas adult-onset loss compromises crucial physiological functions but preserves intestinal identity. It is unclear
Stefanie Zeitler et al.
Cells, 9(11) (2020-11-22)
: The acid sphingomyelinase (ASM)/ceramide system exhibits a crucial role in the pathology of major depressive disorder (MDD). ASM hydrolyzes the abundant membrane lipid sphingomyelin to ceramide that regulates the clustering of membrane proteins via microdomain and lipid raft organization.
Maria Saliakoura et al.
Oncogene, 39(14), 2948-2960 (2020-02-09)
Enhanced prostaglandin production promotes the development and progression of cancer. Prostaglandins are generated from arachidonic acid (AA) by the action of cyclooxygenase (COX) isoenzymes. However, how cancer cells are able to maintain an elevated supply of AA for prostaglandin production
Articles
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.