Key Documents
ZMQUVLP01
Milli-Q
Lampe UV de photo-oxydation
For use with Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Element / Integral / Reference systems, Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Synonyme(s) :
Lampe UV de photo-oxydation
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette lampe UV de photo-oxydation est une lampe de rechange adaptée aux systèmes Milli-Q®. Grâce à son action photo-oxydante, elle dégrade les molécules organiques en espèces inorganiques. Sa double longueur d'onde permet la formation de radicaux hydroxyle (OH), espèce clé dans le processus d'oxydation. Les contaminants organiques sont oxydés en acides organiques chargés et en CO2, lequel se combine avec l'eau pour créer des ions carbonate et bicarbonate. Les ions ainsi formés sont retenus par les résines échangeuses d'ions à lit mélangé situées en aval de la lampe UV. Cette lampe UV de photo-oxydation est conçue pour les systèmes de purification d'eau Milli-Q® Advantage A10/Direct/Element/Integral/Reference.
Application
L'eau traitée avec cette lampe UV présente une faible teneur en contaminants organiques ; elle peut ainsi être utilisée dans toutes les applications sensibles aux composés organiques (HPLC…).
Caractéristiques et avantages
  • Lampe UV au mercure de 185 nm et 254 nm
  • Technologie de photo-oxydation
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany