Key Documents
ZLXLKITUV57L1
Milli-Q
Lampe UV 254 nm 57 W
Bactericidal UV lamp
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
254 nm (wavelength)
Consommation électrique
57 W
Compatibilité
for use with Milli-Q® HX
Description générale
La lampe UV bactéricide inactive les bactéries et réduit la fréquence de décontamination du système.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : rayonnement UV
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit une eau traitée par une lampe UV bactéricide. Consulter la section Utilisation du système dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany