ZLUVWPM01
Lampe UV de photo-oxydation
For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
Synonyme(s) :
Lampe UV de photo-oxydation
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V, 50-60 Hz
Conditionnement
pkg of 1 unit
Résistivité
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
Larg. × P × H
710 mm × 460 mm × 430 mm
Impuretés
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<5 ppb
Compatibilité
for use with Synergy® UV
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Sa double longueur d'onde dans l'UV (185 nm/254 nm) permet la photo-oxydation des contaminants organiques présents à l'état de traces dans l'eau ultrapure, réduisant la teneur en carbone organique total (COT) à moins de 5 ppb.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Synergy®.
Application
Caractéristiques et avantages
- Lampe UV de 185 nm et 254 nm
- Oxydation des composés organiques en espèces inorganiques