Key Documents
ZFA10UV01
Milli-Q
Lampe UV de photo-oxydation
For photooxidation of organic compounds
Synonyme(s) :
Lampe de photo-oxydation UV pour analyseur de COT A10®
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Absorption UV
λ: 185 nm Amax
Compatibilité
for use with Elix®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette lampe de photo-oxydation UV est une lampe de rechange pour l'analyseur de COT A10®. Elle réduit la teneur en carbone organique total (COT) de l'eau ultra pure par photo-oxydation.
À l'usage, la lampe UV de l'analyseur A10® perd en performance, ce qui nuit à la précision des résultats. Il est donc recommandé de la remplacer tous les 12 mois.
Cette lampe de photo-oxydation UV s'utilise avec les systèmes Milli-Q® fabriqués avant 2007 ou avec les analyseurs de COT A10® autonomes.
Application
Cette lampe de photo-oxydation UV est une pièce importante des analyseurs de COT A10®.
Caractéristiques et avantages
  • Lampe UV au mercure de 185 nm
  • Action photo-oxydative
Informations légales
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany