Key Documents
XX6700L11
Millipore
Adaptateur mâle, filetage NPT 1/4" pour tuyau de 1/4-1/2" de diamètre intérieur
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
1/4 in. adapter, NPT adapter
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel (Series 300)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose une large sélection de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de jauges et de tuyaux pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Mis à part les exceptions indiquées, ce produit est constitué d'acier inoxydable de type 300.
Les raccords Tri-clamp (TC) sont désignés par convention 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" se connectent à des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2" ne peuvent se connecter qu'à des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Protocoles
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.