Key Documents
WBAVDP001
Millipore
Immobilon® Block - PO (Phosphoprotein Blocker)
Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry, phosphorolation assay
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Surface de la membrane
1000 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent (phosphoprotein)
fluorometric (phosphoprotein)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Qualité
For optimum results, use Immobilon-P membrane for chemiluminescence (luminol) or visual detection (e.g. TMB), and Immobilon-FL membrane for fluorescent detection applications.
Stockage et stabilité
Stable for 1 year at 20–25°C
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable