Key Documents
WBAVDFL01
Millipore
Immobilon® Block - FL (bloqueur fluorescence)
Fluorescent Detection for Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry and fluorescence assays
Synonyme(s) :
Fluorescent Blocker, Immobilon Blocking Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Surface de la membrane
1000 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Les réactifs de suppression de bruit de fond Immobilon® Block sont spécialement conçus pour les applications de western blotting. Cette famille de tampons sans protéines prêts à l'emploi a été optimisée pour réduire le niveau du bruit de fond lors de l'utilisation d'une méthode de détection basée sur la phosphotyrosine, la chimiluminescence, ou la fluorescence. Ces tampons sont idéaux pour les membranes de western blotting Immobilon-P et le système SNAP i.d.. Ils sont aussi compatibles avec les techniques classiques de western blotting.
Application
Pour une utilisation sur membranes de transfert.
Conditionnement
Contient suffisamment de réactif pour 19 mini blots (de 8 x 7 cm).
Qualité
Pour des résultats optimaux, utiliser la membrane Immobilon-P pour la détection par chimiluminescence (luminol) ou la détection visuelle (TMB par exemple), et la membrane Immobilon-FL pour les applications de détection par fluorescence.
Stockage et stabilité
Stable pendant 2 ans entre 20 et 25 °C.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Yann Ehinger et al.
EMBO molecular medicine, 12(2), e10889-e10889 (2020-01-09)
Mutations in the X-linked MECP2 gene are responsible for Rett syndrome (RTT), a severe neurological disorder for which there is no treatment. Several studies have linked the loss of MeCP2 function to alterations of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels, but