UFC30VV
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 0,5 ml
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
•Cinq dimensions de pores différentes entre 0,1 et 5,0 µm
•Unités pré-stérilisées également disponibles
•Filtration rapide et performances hautement reproductibles
•Utiliser des rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 ml
Applications
•Élimination de particules et de précipités dans des échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
•Conviennent parfaitement à une utilisation avec les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
Application
Forme physique
Informations légales