Key Documents
TZA000010
Millipore
Dispositif Steridilutor® NEO
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling.
Synonyme(s) :
Unité Steridilutor® NEO pour les essais de stérilité
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Niveau de qualité
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Fabricant/nom de marque
Steridilutor®
Conditionnement
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit de transfert de liquide Steridilutor® NEO permet de diluer le contenu d'ampoules liquides dans un flacon de diluant muni d'un septum. Dans le cas des antibiotiques liquides, une étape de dilution est vivement recommandée pour réduire la concentration en agent antimicrobien. Cela diminue le risque que l'agent reste adsorbé sur le filtre. Le kit de transfert de liquide à aiguille simple est un ensemble de tubulures et d'aiguilles sans évent. La double aiguille de faible diamètre assure la communication entre le produit et le diluant. L'ensemble est utilisé pour les poudres difficiles à dissoudre, les antibiotiques, ainsi que la dilution et le mélange de produits visqueux en flacons. Les produits dilués sont ensuite testés avec le canister Steritest® Neo approprié.
Application
Le dispositif de transfert de liquide Steridilutor® NEO est utilisé pour transférer le contenu de flacons ou d'ampoules liquides dans un flacon de diluant muni d'un septum. Cet ensemble de tubulures et d'aiguilles sert également à diluer et mélanger des produits en flacons.
Informations légales
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour