Key Documents
TX1390
Supelco
2,2,4-Triméthylpentane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Isooctane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro Beilstein :
1696876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
208-759-1
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
6 %
Impuretés
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Température de transition
flash point -12 °C
Solubilité
0.56 mg/L
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup