Key Documents
SPGPM10RJ
Millipore
Unité de filtration sous pression Millipore® Steripak
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 2-stack, pack of 3 ea
Synonyme(s) :
Steripak-GP 0.22 μm, polyethersulfone, 2-Stack sterilized by Gamma irradiation, Steripak-GP Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steripak
Caractéristiques
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 3 ea
Paramètres
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
76 mm
Diamètre
9.9 cm
Diam. du filtre
80 mm
Surface de filtration
100 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les unités de filtration Steripak-GP sont conçues pour la filtration sous pression à grande échelle de milieux de culture cellulaire avec ou sans sérum. Elles sont à usage unique et ne sont pas stérilisables en autoclave. Elles sont proposées en deux tailles, l'une pour filtrer jusqu'à 10 l et l'autre jusqu'à 20 l. Les deux modèles sont équipés de la membrane Millipore Express à pores de 0,22 µm, qui assure un haut débit et une faible adsorption protéique. Chaque unité comporte une cloche de remplissage intégrée adaptable sur flacon ainsi qu'un évent d'aération en amont à ouverture manuelle permettant à l'air de s'échapper de la membrane. Les unités sont fournies sous emballage stérile, prêtes à être branchées à une pompe ou à un récipient sous pression (non inclus).
Les unités de filtration Steripak-GP sont conçues pour la filtration sous pression à grande échelle de milieux de culture cellulaire avec ou sans sérum. Les filtres sont à usage unique et ne sont pas stérilisables en autoclave. Les unités de filtration sont proposées en deux tailles, l'une pour filtrer jusqu'à 10 l et l'autre jusqu'à 20 l.
Caractéristiques et avantages :
- Membrane Millipore Express PLUS, pour un débit plus rapide et une faible adsorption protéique
- Filtration sous pression à grande échelle et à haut débit, pour accélérer les filtrations de grands volumes
- Deux capacités différentes (10 l et 20 l), pour un maximum de possibilités de filtration à l'échelle du laboratoire
- Évent d'aération en amont à ouverture manuelle pour permettre à l'air de s'échapper de la membrane
- Cloche de remplissage pour un environnement plus propre autour de l'ouverture de la fiole collectrice
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses, préparation de milieux, préparation de tampons
Application
Produit réservé à la recherche
Principe
Pression
Forme physique
Code couleur : transparent (entrée) et bleu (sortie)
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Rayonnement gamma
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Application : filtration stérilisante
  • Usage prévu : stérilisation de solutions aqueuses, préparation de milieux, préparation de tampons
  • Instructions d'utilisation : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi des unités Steripak
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany