Key Documents
SHGEA47FF3
Millipore
Millipore Express® SHC, Capsule OptiScale®
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
Synonyme(s) :
Optiscale 47mm Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 47
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
7.4 cm (2.91 in.)
Largeur
2.75 in.
Longueur nominale des cartouches
2.91 in. (74 mm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
17.7 cm2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Point de bulle
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : Capsule
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : purification des protéines
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : veuillez consulter les paragraphes concernant l'installation et le mouillage du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Stockage : veuillez consulter le mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
3 cycle d'autoclave de 60 min à 126 °C.
Remarque sur l'analyse
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 100 ml.
Informations légales
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany