SEGPU0545
Stericup® E-GP Funnel-less Sterile Vacuum Filtration System
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 500 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
Système de filtration stérilisante sous vide sans entonnoir Stericup® E-GP, Unité de filtration respectueuse de l'environnement Stericup® E-GP
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Stericup®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
max. temp. at 45 °C
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
188 mm
Capacité
500 mL
Diamètre
9.3 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Matrice
Express PLUS™
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
inlet thread(s)
45 mm thread
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la BASE DE DONNÉES ACT
Les dispositifs de filtration stérilisante Stericup® E et Steritop® E sont conçus comme une alternative de filtration stérilisante sous vide plus respectueuse de l'environnement, qui réduit de manière significative l'utilisation de plastiques et d'emballages.
Le modèle Stericup® E est une unité de filtration à col fileté de 45 mm qui utilise une membrane en polyéthersulfone (PES) de 0,22 µm de dimension de pores avec un flacon de réception de 500 ml et un bouchon pour le traitement et le stockage. Le filetage de 45 mm s'adapte directement sur les flacons pour milieu à col plus large (tels que les flacons Gibco® ou les flacons en verre).
Utiliser uniquement des flacons en verre ou en plastique conçus pour des applications sous vide.
Application
- Milieux de culture cellulaire ± additifs
- Tampons
- Solutions biologiques
Caractéristiques et avantages
- Le se déconnecte du flacon de réception en un quart de tour, ce qui réduit le risque de déversement et facilite la manipulation sur la paillasse ou sous la hotte.
- L'identification en gras du produit sur le col du filtre affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
- Le bouchon à fermeture par clic est muni d'une collerette et est modifié pour assurer une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches et une butée tactile confirme la fermeture sécurisée. Ne vous inquiétez pas du risque de déversement ou de contamination du contenu stérilisé.
- Une large zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception et la couleur plus claire du bouchon permettent un étiquetage clair pour améliorer la lisibilité et réduire les bavures illisibles.
- Le bouchon à fermeture par clic repose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
- Les flacons de réception sont empilables pour gagner de l'espace de stockage.
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Contenu apparenté
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.