Key Documents
QGARDT1X1
Milli-Q
Cartouche de purification Q-Gard® T1
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Synonyme(s) :
Cartouche de purification Q-Gard®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
can produce high resistivity water from purification media
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<10 ppb
Capacité
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de purification Q-Gard® T1 est conçue pour éliminer les contaminants ioniques et organiques présents à l'état de traces dans l'eau Elix®, l'eau osmosée et l'eau distillée. Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de limiter le relargage des contaminants extractibles. La cartouche de purification Q-Gard® T1 peut être utilisée sur les systèmes de purification d'eau Milli-Q® Advantage A10 et Reference.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la cartouche filtrante Q-Gard® (réf. QGARDT1X1)
  • Production d'eau sans contaminants ioniques ou organiques grâce à une double technologie : échange d'ions et charbon actif
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Composants
Résines échangeuses d'ions vierges pour désionisation
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany