Key Documents
PIHA01250
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 0.45 μm, diam. 12 mm, white mixed cellulose esters (MCE) membrane, size 24 wells, sterile
Synonyme(s) :
Insert de culture cellulaire Millicell, 12 mm, esters de cellulose HA, pores de 0,45 µm, insert perméable pour culture cellulaire, insert pour culture tissulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene housing
white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
toxicology assay: suitable (in vitro)
Hauteur
10.5 mm
Diamètre
12 mm
Surface de filtration
0.6 cm2
Taille
24 wells
Superficie
0.6 cm2
Volume de travail
0.6 mL
Couleur
opaque white, membrane
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm
Application(s)
industrial qc (microbial attachment assays)
Type de liaison
high binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation du dispositif : plaque de 24 puits avec pores de 0,45 µm
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder au milieu par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction des cellules reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'étudier les deux faces de la monocouche cellulaire.
Inserts Millicell® à positionnement debout :
- Favorisent une excellente croissance cellulaire et constituent une opportunité exceptionnelle pour l'étude des cellules
Type de membrane :
Membrane MF-Millipore (esters de cellulose)
- Pour une polarisation anatomique et fonctionnelle exceptionnelle
Applications
Adhérence cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Conditionnement
Produit conditionné sous blister individuel
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Afficher tout