Key Documents
PCYTMG-40K-PX23
Millipore
Panel de cytokines de primate non humain MILLIPLEX® avec billes magnétiques - 23 plex prémixés - Essai multiplex d'immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology in non-human primate serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
Luminex® non-human primate cytokine immunoassay, Millipore non-human primate cytokine panel, Monkey cytokine multiplex kit
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Espèces réactives
nonhuman primates
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-101%
linearity: 110.3%
(1:06)
linearity: 121.6%
(1:12)
linearity: 126.2%
(1:24)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-10, IL-18)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(IL-4)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le système immunitaire est un réseau complexe et organisé de structures et de processus biologiques qui protège contre la maladie. Par exemple, les cytokines et les chimiokines médient les interactions entre les cellules directement, régulant ainsi les réponses des cellules immunitaires cibles. Ces réponses provoquent une inflammation lorsque le système immunitaire tente d'éradiquer les antigènes étrangers et de démarrer le processus de guérison. Le processus inflammatoire joue donc un rôle protecteur crucial dans l'immunité. En outre, la recherche sur les cytokines et les chimiokines est essentielle pour comprendre le système immunitaire et sa réponse à multiples facettes vis-à-vis de la plupart des antigènes, et des états pathologiques tels que les maladies auto-immunes, les réactions allergiques, la septicémie et le cancer.
Le panel de cytokines de primate non humain MILLIPLEX® permet de quantifier simultanément tout ou partie des éléments suivants dans les échantillons de lysat tissulaire/cellulaire, de surnageant de culture
et les échantillons de sérum ou de plasma : G-CSF, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL8, IL-10, IL-12/23(p40), IL-13, IL-15, IL-17A, MCP-1, MIP-1β, MIP-1α, sD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF et IL-18.
La plateforme Luminex® xMAP® est basée sur un format d'immunoessai avec billes magnétiques, conférant une vitesse et une sensibilité optimales, pour quantifier simultanément de multiples analytes et ainsi augmenter considérablement la productivité, tout en réduisant le volume d'échantillonnage afin de préserver vos échantillons de grande valeur.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
Les réactions croisées entre les anticorps et les analytes de ce panel sont négligeables ou indétectables.
Réactivité croisée
Les paires d'anticorps du panel sont uniquement spécifiques de l'analyte étudié et présentent une réactivité croisée négligeable voire nulle vis-à-vis des autres analytes du panel.
Application
  • Analytes : G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1Ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, sCD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF-A
  • Types d'échantillons recommandés : Sérum, plasma, et surnageants de culture cellulaire
  • Dilution recommandée pour les échantillons : Échantillons purs
  • Temps d'analyse : Toute une nuit ou une journée. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incuber les échantillons toute une nuit.
  • Domaine de recherche : Inflammation et immunologie
Conditionnement
Billes prémélangées pour plus de commodité.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Sensibilité : Se référer au protocole du kit pour connaître la sensibilité de chaque cytokine/chimiokine.
Plage de la courbe de référence : Se référer à la feuille d'analyse du QC pour connaître les concentrations exactes (sCD40L, TNFα).
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1ra, IL-1ß, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, MCP-1, MIP-1α, MIP-1ß, TGF-α, VEGF
Makoto Saito et al.
Nature communications, 12(1), 2654-2654 (2021-05-13)
Most anti-influenza drugs currently used, such as oseltamivir and zanamivir, inhibit the enzymatic activity of neuraminidase. However, neuraminidase inhibitor-resistant viruses have already been identified from various influenza virus isolates. Here, we report the development of a class of macrocyclic peptides
Kristen M Merino et al.
Frontiers in pediatrics, 8, 388-388 (2020-08-09)
Background: Clinical measurements commonly used to evaluate overall health of laboratory animals including complete blood count, serum chemistry, weight, and immunophenotyping, differ with respect to age, development, and environment. This report provides comprehensive clinical and immunological reference ranges for pediatric
Laura Hocum Stone et al.
Scientific reports, 11(1), 2340-2340 (2021-01-29)
Cytokine profiling is a valuable tool for monitoring immune responses associated with disease and treatment. This study assessed the impact of sex and sedation on serum cytokines in healthy nonhuman primates (NHPs). Twenty-three cytokines were measured from serum using a
Malika Aid et al.
Cell, 169(4), 610-620 (2017-05-02)
Zika virus (ZIKV) is associated with severe neuropathology in neonates as well as Guillain-Barré syndrome and other neurologic disorders in adults. Prolonged viral shedding has been reported in semen, suggesting the presence of anatomic viral reservoirs. Here we show that
Norma Olivares-Zavaleta et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(10), 4648-4654 (2014-04-09)
Trachoma, caused by the obligate intracellular organism Chlamydia trachomatis, is the world's leading cause of preventable blindness for which a vaccine is needed. We have previously shown that a plasmid-deficient live-attenuated trachoma vaccine delivered ocularly to macaques elicited either solid