OP43L
Anti-p53 (Ab-6) (Pantropic) Mouse mAb (DO-1)
lyophilized, clone DO-1, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DO-1, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
feline, human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Application
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (0.1 µg/ml; see application references)
Immunocytochemistry (1-2.5 µg/ml; see application references)
Immunoprecipitation (1 µg/ml or use Cat. No. OP43A; see application references)
Paraffin sections (1 µg/ml, pepsin, heat or pressure cooker pre-treatment required; see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
SK-OV-3 cells or normal skin tissue
A431 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Vojtesek, B., et al. 1992. J. Immunol. Meth.151, 237.
Kastan, M.B., et al. 1991 Cancer Res.51, 6304.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1