Key Documents
NY1H00010
Millipore
Filtre membranes en nylon, dimension de pores de 100,0 μm
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filtre, L × l
30 cm × 3 m
Épaisseur
80 μm
Dimension de pores
100.0 μm pore size
44 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : NY1H
Les filtres en nylon sont compatibles avec une vaste gamme de solvants. Ils sont déclinés en deux types différents : 1) les filtres membranes en Nylon à pores de 0,20 à 1,2 µm, et 2) les filtres filets tissés à mailles de 5 à 180 µm.
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en nylon (réf. NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules, filtration des solvants, analyse des particules, surveillance de la qualité des peintures, analyses de propreté dans le secteur automobile
Type de filtre : filtre filet
Caractéristiques et avantages
  • Les filtres en nylon offrent une résistance aux solvants agressifs.
  • Compatibles avec une vaste gamme de solvants.
  • Utilisables pour la filtration de solvants, l'analyse des particules et la clarification.
Yunlong Lu et al.
Frontiers in plant science, 6, 391-391 (2015-06-18)
The development of sperm cells (SCs) from microspores involves a set of finely regulated molecular and cellular events and the coordination of these events. The mechanisms underlying these events and their interconnections remain a major challenge. Systems analysis of genome-wide
Can Li et al.
STAR protocols, 1(3), 100195-100195 (2020-12-31)
Assessing IL-2-induced phosopho-STAT5 (pSTAT5) content can reveal the cytokine responsiveness of individual T cells. Identifying distinct T cell subsets by nuclear transcription factors, such as Foxp3, and concurrently quantifying intracellular pSTAT5, however, has been technically challenging. Conventional Foxp3 staining buffers quench pSTAT5
Artyom A Alekseyenko et al.
Current protocols in molecular biology, 109, 21-21 (2015-01-07)
In order to understand how chromatin complexes function in the nucleus, it is important to obtain a comprehensive picture of their protein, DNA, and RNA components, as well as their mutual interactions. This unit presents a chromatin cross-linking approach (BioTAP-XL)