Key Documents
MXRPCLKT1
Millipore
Kit de nettoyage Milliflex® Rapid
For 20 cleanings and 2 decontaminations
Synonyme(s) :
Kit de décontamination
About This Item
Code UNSPSC :
41116130
Nomenclature NACRES :
NB.79
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
Milliflex® Rapid
Température de stockage
room temp
Description générale
Le kit de nettoyage Milliflex® Rapid est une unité du système de détection microbiologique Milliflex® Rapid qui constitue une solution automatisée de détection, de réponse et de résolution rapides de la contamination microbienne dans les échantillons filtrables tout au long du processus de fabrication. La station AutoSpray affiche un message d'avertissement sur le panneau de commande lorsqu'un étalonnage, un nettoyage ou un amorçage est nécessaire, pour garantir des performances fiables et constantes tout au long de la vie du système. Le kit de nettoyage Milliflex® Rapid est une unité auto-nettoyante, et la station AutoSpray peut être réutilisée au bout de cinq minutes. L'unité doit être ré-étalonnée après 5000 échantillons, ou au moins une fois par an.
Application
Le kit de nettoyage Milliflex® Rapid est une unité auto-nettoyante destinée au système de détection microbiologique Milliflex® Rapid.
Composants
  • 4 x flacons d'agent de rinçage
  • 4 x flacons d'agent de nettoyage
  • 1 x flacon de décontamination
  • 10 x bouchons Luer-lok®
  • 9 x adaptateurs pour flacon
  • 1 x mode d'emploi
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.