Key Documents
MXLMC0120
Millipore
Cassette Milliflex® pour milieu liquide
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
styrene-acrylonitrile (SAN)
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile
Forme
plate (liquid agar)
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Entrée
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les cassettes Milliflex® pour milieu liquide sont conçues pour être utilisées avec les systèmes Milliflex® et Milliflex Oasis®, pour des tests de biocharge simples, fiables et rapides. Elles contribuent à rationaliser votre procédure de contrôle de contamination microbienne en élevant le niveau d'assurance qualité et en évitant les risques de contamination exogène. Chaque cassette peut recevoir environ 2 ml de milieu liquide déposé par l'utilisateur. Les cassettes Milliflex® pour milieu liquide sont généralement utilisées avec des milieux liquides en ampoules (milieux de culture liquides en ampoule pour système Milliflex®).
Application
Les cassettes Milliflex® pour milieu liquide sont utilisées dans les tests de biocharge et les analyses microbiologiques classiques de l'eau. Elles sont très utilisées dans l'industrie cosmétique et brassicole.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.