MFHV00025
Milliflip®-HV Non-sterile Vacuum-driven PVDF Filter Unit
Nonsterile, 50 mL process volume, 0.45 µm pore size, PVDF membrane
Synonyme(s) :
PVDF nonsterile filter unit, tube top vacuum filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF filter membrane
acrylic housing
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 ea
Paramètres
max. temp. at 45 °C
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
138 mm
Capacité
50 mL
Diamètre
6.4 cm
Diam. du filtre
4 cm
Surface de filtration
7 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread inlet for 50 mL centrifuge tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages