MAC141
Anti-Cas9 Antibody, C-terminal Antibody, clone 5F1 Antibody, S. aureus
clone 5F1, from mouse
Synonyme(s) :
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas-9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F1, monoclonal
Espèces réactives
Staphylococcus aureus, bacteria
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Qualité
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1