MABT848
Anti-MYH-2 Antibody, clone 8F72C8
clone 8F72C8, from rat
Synonyme(s) :
Myosin-2, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, MyHC-2a, Myosin heavy chain IIa, MyHC-IIa, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8F72C8, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, human (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH2(4620)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MYH-2 in Western Blotting applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MYH-2 in Immunofluorescence applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected MYH-2 in mouse heart and mouse skeletal muscle tissues.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MYH-2 in mouse soleus muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1