MABN1727
Anti-Beta-IV spectrin Antibody, clone N393/76
clone N393/76, from mouse
Synonyme(s) :
Spectrin beta chain, non-erythrocytic 4, Spectrin, non-erythroid beta chain 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N393/76, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTBN1(6711)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected beta-IV spectrin in COS cells transiently transfected with Myc-tagged beta 4-spectrin.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected beta-IV spectrin in rat cerebral cortex and hippocampus tissues.
Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected beta-IV spectrin in human cerebellum tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1