MABF571
Anti-CD4 Antibody (mouse), Pe-Cy7, clone GK1.5
clone GK1.5, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GK1.5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd4(12504)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité