MABF155E
Anti-CD44, (human/mouse), PE, clone IM7 Antibody
clone IM7, from rat, PE
Synonyme(s) :
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III), GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24 (Ly-24), Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I), CD44
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IM7, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable