MABF154B
Anti-CD8a (Mouse), PE, clone 53-6.7 Antibody
clone 53-6.7, from rat, PE
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
53-6.7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd8A(12525)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable