MABC552
Anti-Kallikrein-1/KLK1 Antibody, clone 11C7.1
clone 11C7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Kallikrein-1, Kidney/pancreas/salivary gland kallikrein, Tissue kallikrein, Kallikrein-1/KLK1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11C7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLK1(3816)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Kallikrein-1/KLK1 in 10 µg of human salivary gland tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable