MABC1177
Anti-Stat3b Antibody, clone 516 G10H9
clone 516 G10H9, from mouse
Synonyme(s) :
Signal transducer and activator of transcription 3b, Stat3b, Acute-phase response factor, spliced isoform 3, DNA-binding protein APRF, spliced isoform 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
516 G10H9, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAT3(6774)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) or Stat3βΔCT7 (a.a. 127–717) GFP fusion that lacks Stat3β C-terminal end 7-a.a. (CT7) sequence (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot specifically immunoprecipitated human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) GFP fusion protein, exogenously expressed in MEFs lacking endogenous murine Stat3 (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable