Key Documents
MAB5654
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Prox1, clone 4G10
clone 4G10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Homeobox prospero-like protein PROX1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Espèces réactives
chicken, mouse, rat, human, lizard
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Prox1(19130)
Spécificité
Prox1. En western blotting, l'anticorps reconnaît une protéine d'environ 83 kDa dans des lysats de cerveau fœtal de souris.
Immunogène
Protéine Prox1 humaine recombinante.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-Prox1, clone 4G10, est un anticorps dirigé contre Prox1 à utiliser en WB et en IH.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Marqueurs neuronaux et gliaux
Western blotting : 2 µg/ml
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
83 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE488
Forme physique
Format : purifié
Liquide, dans du PBS contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées jusqu'à 6 mois à compter de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shogo Yoshihara et al.
Cell reports, 35(2), 108971-108971 (2021-04-15)
In schizophrenia (SCZ), neurons in the brain tend to undergo gross morphological changes, but the related molecular mechanism remains largely elusive. Using Kif3b+/- mice as a model with SCZ-like behaviors, we found that a high-betaine diet can significantly alleviate schizophrenic
Julia Holzmann et al.
Developmental neurobiology, 75(12), 1352-1367 (2015-03-20)
Neurogenesis in embryonic sympathetic ganglia involves neuroblasts that resume proliferation following neuronal differentiation. As cell cycle exit is not associated with neuronal differentiation, the identity of proliferating neuroblasts is incompletely understood. Here, we use sympathetic ganglia of chick embryos to
Rebecca S Lescarbeau et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(6), 1332-1343 (2016-05-20)
Glioblastoma (GBM) is the most common malignant primary brain cancer. With a median survival of about a year, new approaches to treating this disease are necessary. To identify signaling molecules regulating GBM progression in a genetically engineered murine model of
Jennifer Yejean Kim et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 816174-816174 (2022-04-12)
Alzheimer's disease (AD) is the most common condition in patients with dementia and affects a large population worldwide. The incidence of AD is expected to increase in future owing to the rapid expansion of the aged population globally. Researchers have
Baptiste N Jaeger et al.
Nature communications, 9(1), 3084-3084 (2018-08-08)
Activity-induced remodeling of neuronal circuits is critical for memory formation. This process relies in part on transcription, but neither the rate of activity nor baseline transcription is equal across neuronal cell types. In this study, we isolated mouse hippocampal populations