Key Documents
MAB5316
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-rhodopsine, clone RET-P1
clone RET-P1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Opsin 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RET-P1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHO(6010)
Spécificité
Cet anticorps réagit avec une protéine de 39 kDa identifiée comme étant la rhodopsine (opsine). Le MAB5316 marque de manière spécifique les axones et les pédicules synaptiques des bâtonnets.
LOCALISATION CELLULAIRE :
Cytoplasmique
Immunogène
Préparation membranaire de rétine de rat adulte.
Application
Analyse par immunotransfert : 1 µg/mL
Immunocytochimie
Immunohistochimie (sur tissus congelés ou fixés au formol et inclus en paraffine) : 1 à 2 µg/mL. La coloration de coupes de tissus fixées au formol nécessite de les faire bouillir dans un tampon citrate 10 mM (pH 6,0) pendant 10 à 20 minutes, puis de les laisser revenir à la température ambiante pendant 20 minutes.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la rhodopsine à l'aide de cet anticorps anti-rhodopsine, clone RET-P1, dont l'utilisation a été validée en IC et en WB.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique (SNP)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. Liquide dans du PBS 10 mM (pH 7,4) contenant 0,2 % de BSA et 15 mM d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
CONTRÔLE POSITIF :
Cellules IMR-5, cerveau ou rétine.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Vibratome sectioning mouse retina to prepare photoreceptor cultures.
Clerin, E; Yang, Y; Forster, V; Fontaine, V; Sahel, JA; Leveillard, T
Journal of Visualized Experiments null
Iman Sahly et al.
The Journal of cell biology, 199(2), 381-399 (2012-10-10)
The mechanisms underlying retinal dystrophy in Usher syndrome type I (USH1) remain unknown because mutant mice lacking any of the USH1 proteins-myosin VIIa, harmonin, cadherin-23, protocadherin-15, sans-do not display retinal degeneration. We found here that, in macaque photoreceptor cells, all
Birgit Ploier et al.
Nature communications, 7, 12832-12832 (2016-10-04)
Retinitis pigmentosa (RP) is a blinding disease often associated with mutations in rhodopsin, a light-sensing G protein-coupled receptor and phospholipid scramblase. Most RP-associated mutations affect rhodopsin's activity or transport to disc membranes. Intriguingly, some mutations produce apparently normal rhodopsins that
Astrid Zayas-Santiago et al.
Molecular vision, 15, 1-9 (2009-01-13)
Intact adult photoreceptors in culture can be a valuable tool in the search of therapies for retinal degenerations. The major challenge in this technique is that photoreceptors undergo an alteration in cytoarchitecture and loss of outer segment during the cell
Jared Iacovelli et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(3), 1038-1051 (2016-03-11)
Oxidative stress and metabolic dysregulation of the RPE have been implicated in AMD; however, the molecular regulation of RPE metabolism remains unclear. The transcriptional coactivator, peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator 1α (PGC-1α) is a powerful mediator of mitochondrial function. This study