MAB5212
Anti-Neurocan Antibody, clone 650.24
clone 650.24, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
245 kDa Early Postnatal Core Glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
650.24, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCAN(1463)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
&
Neurosciences
Immunocytochimie :
μ
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Not expressed in kidney, lung, liver, or muscle.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable