Key Documents
MAB2514
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine α5β1, clone BMB5
ascites fluid, clone BMB5, Chemicon®
Synonyme(s) :
VLA-5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BMB5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA5(3678)
Spécificité
L'anticorps MAB2514 a été dirigé contre l'intégrine VLA-5 (alpha5beta1) de souris, un récepteur de la fibronectine. L'anticorps a été préparé par fusion de cellules spléniques de rat (Fisher) immunisé avec des cellules P19 de carcinome embryonnaire de souris et des cellules de myélomes P3X63Ag9.653. La spécificité de l'anticorps a été vérifiée par sa capacité à immunoprécipiter les hétérodimères alpha5beta1 à partir de cellules marquées à la surface (125)-I, par la déplétion réciproque de l'antigène VLA-5 à partir du lysat cellulaire avec un antisérum dirigé contre le domaine cytoplasmique de la sous-unité a5 de l'intégrine et par l'immunoprécipitation de l'intégrine VLA-5 à partir de cellules connues pour exprimer cette intégrine. Les lignées cellulaires testées pour l'expression d'alpha5beta1, comprennent : les cellules P19, les cellules de mélanome B16F1 de souris, les cellules de carcinome squameux de souris et les thymocytes. La caractérisation par immunoprécipitation est généralement analysée par SDS-PAGE avec des gels à 6 % en conditions non réductrices.
Immunogène
L'anticorps a été préparé par fusion de cellules spléniques de rat Fisher immunisé avec des cellules P19 de carcinome embryonnaire de souris et des cellules de myélomes P3X63Ag9.653.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Inhibition de l'adhérence des cellules à la fibronectine : 10 µg/ml
Remarque : lorsque l'adhérence cellulaire à la fibronectine implique d'autres récepteurs de la fibronectine, tels que l'intégrine VLA-4 (alpha4beta1), l'inhibition de l'adhésion cellulaire par le BMB5 seul peut ne pas être complète.
Immunoprécipitation à partir de lysat de 10E6 équivalents de cellules : 2 µg
Cytométrie en flux : concentration de 10 µg/ml
Western blotting (gel non dénaturant)
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-intégrine α5β1, clone BMB5, a été validée en FC, IP, WB, IH et FUNC pour la détection de l'intégrine α5β1.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Forme physique
Liquide, sans conservateur.
Stockage et stabilité
À conserver congelé à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
María Guadalupe Salgado-Lora et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-02)
Changes in the levels of reproductive hormones compromise the bovine innate immune response (IIR). Changes in 17β-estradiol (E2) and prolactin (bPRL) levels affect the IIR of bovine mammary epithelial cells (bMECs), the target tissue of these hormones. In this work
Ivan Medina-Estrada et al.
Mediators of inflammation, 2016, 6120509-6120509 (2016-04-02)
17β-Estradiol (E2), the predominant sexual hormone in females, is associated with the modulation of the innate immune response (IIR), and changes in its levels at parturition are related to intramammary infections, such as mastitis. In bovine mammary epithelial cells (bMECs)
Decipher the dynamic coordination between enzymatic activity and structural modulation at focal adhesions in living cells.
Lu, S; Seong, J; Wang, Y; Chang, SC; Eichorst, JP; Ouyang, M; Li, JY; Chien, S; Wang, Y
Scientific Reports null
Yuefei Lou et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 21(1), 85-85 (2023-09-16)
Adhesion of the implanting blastocyst involves the interaction between integrin proteins expressed by trophoblast cells and components present in the basement membrane of the endometrial luminal epithelium. Although several factors regulating integrins and their adhesion to fibronectin are already known
Nayeli Alva-Murillo et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 78-78 (2017-04-01)
Bovine mammary epithelial cells (bMECs) contribute to mammary gland defense against invading pathogens, such as Staphylococcus aureus (intracellular facultative), which is recognized by TLR2. In a previous report, we showed that sodium octanoate [NaO, a medium chain fatty acid (C8)]