Key Documents
MAB2503
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-élastine, clone 10B8
clone 10B8, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-ADCL1, Anti-SVAS, Anti-WBS, Anti-WS
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10B8, monoclonal
Espèces réactives
mouse, bovine, human, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ELN(2006)
Spécificité
Reconnaît l'élastine humaine. L'anticorps présente aussi une réactivité vis-à-vis de l'élastine de poulet, de bovin et de souris. La spécificité de l'anticorps a été déterminée par immunoblotting de tropoélastine de poussin purifiée et immunoprécipitation de tropoélastine de poussin tritiée provenant d'extraits de cultures d'aorte de poussin.
Immunogène
Tropoélastine issue d'aortes d'embryon de poussin lathyrique de 17 jours, extraite et purifiée selon la méthode de Rich et Foster (1982) Meth. Enzymol. 82: 665-673.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunoblotting
Immunofluorescence
Immunoprécipitation
ELISA
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-élastine, clone 10B8, permet de détecter le niveau d'élastine ; son utilisation a été publiée et validée en ELISA, IF, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Description de la cible
66 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur de la protéine A dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM à pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Peau
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Thomas J Kean et al.
Connective tissue research, 57(4), 319-333 (2016-04-30)
To determine the effect of reduced (5%) oxygen tension on chondrogenesis of auricular-derived chondrocytes. Currently, many cell and tissue culture experiments are performed at 20% oxygen with 5% carbon dioxide. Few cells in the body are subjected to this supra-physiological
Léonard Samain-Aupic et al.
Scientific reports, 13(1), 10550-10550 (2023-06-30)
Tactile sensitivity generally decreases with aging and is associated with impairments in skin properties. Products that hydrate the skin can combat touch deficits and aromatic compounds have been shown to improve skin mechanical properties. Thus, we tested a base cosmetic
Wei Chen et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1135936-1135936 (2023-06-07)
The extracellular matrix (ECM) is assembled by hundreds of proteins orchestrating tissue patterning and surrounding cell fates via the mechanical-biochemical feedback loop. Aberrant ECM protein production or assembly usually creates pathological niches eliciting lesions that mainly involve fibrogenesis and carcinogenesis.
Kathleen R Chirco et al.
Acta biomaterialia, 57, 293-303 (2017-05-10)
Endothelial cells (ECs) of the choriocapillaris are one of the first cell types lost during age-related macular degeneration (AMD), and cell replacement therapy is currently a very promising option for patients with advanced AMD. We sought to develop a reliable
Long-term stability and safety of transgenic cultured epidermal stem cells in gene therapy of junctional epidermolysis bullosa.
De Rosa, L; Carulli, S; Cocchiarella, F; Quaglino, D; Enzo, E; Franchini, E; Giannetti et al.
Stem Cell Reports null