Key Documents
MAB1910
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-chaîne α 2 du collagène de type IV, clone 23IIC3
ascites fluid, clone 23IIC3, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-BSVD2, Anti-ICH, Anti-POREN2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
23IIC3, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL4A2(1284)
Spécificité
Reconnaît la chaîne alpha-2 du collagène de type IV humain.
Immunogène
Collagène de type IV amniotique humain
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la chaîne α 2 du collagène de type IV avec cet anticorps anti-chaîne α 2 du collagène de type IV, clone 23IIC3, validé pour une utilisation en test ELISA, en immunohistochimie sur coupes en paraffine et en western blotting.
Immunohistochimie : Dilution au 1/500e, tissus congelés fixés à l'acétone recommandés. Faible réactivité sur coupes en paraffine fixées au formol (1/100e) après traitement à la trypsine à 1 % (20 minutes à température ambiante). Sinon, des tissus fixés au paraformaldéhyde à 4 % et traités par démasquage thermique (HIER) fonctionnent chez le singe (Qin, 2003) avec une dilution au 1/200e.
Analyse par western blotting : Dilution au 1/500e, 170 kDa.
Test ELISA au 1/200e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Description de la cible
170 kDa
Forme physique
Liquide.
Non purifié
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'envoi. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoins
Témoin positif : tissus rénaux, musculaires, tendineux et spléniques
Témoin négatif : neurones/cellules gliales
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Edward R Chu et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 30(2-3), 191-201 (2014-02-13)
We have developed a tissue-based model of the human trabecular meshwork (TM) using viable postmortem corneoscleral donor tissue. Two-photon microscopy is used to optically section and image deep in the tissue to analyze cells and extracellular matrix (ECM) within the
Jasmin I Maier et al.
Cell reports, 34(12), 108883-108883 (2021-03-25)
The integrity of the kidney filtration barrier essentially relies on the balanced interplay of podocytes and the glomerular basement membrane (GBM). Here, we show by analysis of in vitro and in vivo models that a loss of the podocyte-specific FERM-domain protein EPB41L5
Epithelial organization and cyst lumen expansion require efficient Sec13-Sec31-driven secretion.
Townley, AK; Schmidt, K; Hodgson, L; Stephens, DJ
Journal of Cell Science null
Matteo Tagliapietra et al.
European journal of neurology, 30(12), 3834-3841 (2023-08-02)
Biallelic mutation/expansion of the gene RFC1 has been described in association with a spectrum of manifestations ranging from isolated sensory neuro(no)pathy to a complex presentation as cerebellar ataxia with neuropathy and vestibular areflexia syndrome (CANVAS). Our aim was to define
Peter Trosan et al.
PloS one, 13(3), e0194820-e0194820 (2018-03-28)
The human amniotic membrane (HAM) is widely used for its wound healing effect in clinical practice, as a feeder for the cell cultivation, or a source of cells to be used in cell therapy. The aim of this study was