MA400
mA400 Basic Power Supply
Synonyme(s) :
Basic power supply
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
MA400-USmA400 Basic Power Supply, US plug
MA400-EUmA400 Basic Power Supply, Euro plug
MA400-UKmA400 Basic Power Supply, UK plug
MA400-NImA400 Basic Power Supply, Japan plug
MA400-ZHmA400 Basic Power Supply, China plug
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
- For standard protein and DNA electrophoresis
- Tank electroblotting up to 2 gels
- Constant voltage or constant current
- 2-step programs
- Compact design
- Gel Electrophoresis
- Immunoblotting (Western)
- Western Blotting
Protocoles
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.