Key Documents
LABCL0SE1
Milli-Q
Kit de mode Fermeture de laboratoire
For use with Elix® Advantage/Reference and Milli-Q® Direct/Integral Water Purification Systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
Description générale
Le kit du mode Fermeture de laboratoire permet d'éviter l'arrêt complet du système de purification d'eau pendant les longues périodes d'inactivité. Utilisé avec le mode "Fermeture de laboratoire", le système permet de maintenir un niveau de fonctionnement minimal.
Ce kit optimise intelligemment la consommation d'eau et d'électricité de votre système, en évitant les effets néfastes de l'inactivité, comme l'accumulation de bactéries.
Application
Limite la consommation d'eau inutile tout en évitant la stagnation dans le flux d'eau et la cuve de stockage.
Caractéristiques et avantages
  • Minimise la consommation d'eau et d'énergie pendant les vacances ou les longues périodes d'inactivité.
  • Empêche la contamination du système de purification d'eau et du réservoir en raison de la stagnation de l'eau.
  • Votre système est opérationnel dès votre retour.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany