KR01A10TT1
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL10 Polygard CR 1.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
1.5 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤55 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CR
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Description générale
La cartouche Opticap® XL10Polygard®-CR (réf. KR01A10TT1) possède une dimension de pores de 1,0 μm. Ce filtre capsule monocouche est doté d'une entrée/sortie à bride sanitaire de 1,5" de diamètre.
Les filtres capsules Opticap XL sont un gain de temps et d'argent, car ils éliminent les opérations d'assemblage, de nettoyage et de validation des carters en acier inoxydable. La conception brevetée de la capsule offre une résistance aux contraintes thermiques et hydrauliques inégalée, ce qui se traduit par d'excellentes performances en matière de fiabilité, de stérilité et de propreté. La conception unique de la capsule avec un matériau filtrant Polygard®-CR minimise le volume mort et les pertes de production.
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
Liaison
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 30 min à 126 °C ; non compatible avec la stérilisation en ligne à la vapeur.