KMP8G003FF1
Capsule Opticap® Small Scale 300, Milligard® PES, 1,2/0,8 µm
Fittings 3/4 in. Sanitary Flange Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Niveau de qualité
Gamme de produits
Opticap®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
L × l
11.7 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
Surface de filtration
0.032 m2 (0.34 ft2)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm
Raccords
inlet and outlet for 19 mm (3/4 in.) (Sanitary Flange)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Débits et volumes filtrés élevés
- Réduction de la biocharge validée
- Transposabilité prévisible depuis les dispositifs à petite échelle jusqu'aux dispositifs à l'échelle de production
- Stabilité thermique élevée : compatible avec les méthodes de stérilisation à la vapeur en place et par autoclave
- Formats à usage unique, compatibles avec le rayonnement gamma
- Stable en cas d'exposition à des agents caustiques
Conditionnement
Autres remarques
Rétention : micro-organismes
Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
Applications : bioprocédés
Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur des capsules Opticap® Small Scale 300, XL, XLT et en T
Stockage : à conserver dans un endroit sec
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.