Key Documents
JCWP02500
Millipore
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 10,0 μm
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Omnipore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
85 μm
Dimension de pores
10.0 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Omnipore comprend une membrane hydrophile en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Elle peut être utilisée pour la clarification des acides et pour la filtration de solutions aqueuses et alcalines.
Application
  • Filtration des solutions aqueuses
  • Clarification des solutions acides et basiques
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Compatible avec les solvants, les solutions alcalines et les acides.
  • Chimiquement et biologiquement inerte. Sa porosité élevée permet des débits élevés.
Informations légales
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13