HAWGPDMCB
Kit Coliformes totaux et E. coli
A Kit for simultaneous detection of coliform, E.coli using m-coli Blue 24 with S-Pak® membranes and sterile petri dish with petri-pad
About This Item
Produits recommandés
Conditions de stockage
protect from light
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les boîtes Petri-Pad sont des boîtes de Pétri stérilisées de 47 mm à utiliser avec un milieu gélosé solide. Les boîtes jetables de 47 mm préstérilisées et préchargées de tampons absorbants stérilisés minimisent la contamination.
Les filtres S-Pak® sont constitués d'une membrane en esters de cellulose blanche, quadrillée, de 0,22 µm de dimension de pores et de 47 mm de diamètre.
Le bouillon m-ColiBlue24 permet la détection simultanée des bactéries coliformes totales et d'Escherichia coli (E. coli) dans un délai de 24 heures. Un indicateur enzymatique présent dans le milieu m-ColiBlue24 colore en rouge les colonies de coliformes non fécaux totaux, tandis que les colonies d'E. coli (coliformes fécaux) sont colorées en bleu. La sélectivité de l'indicateur enzymatique élimine la nécessité de tests de confirmation.
Application
Composants
150 Petri-Pad (réf. MSP010063)
150 ampoules m-ColiBlue24 (réf. M00PMCB24)
Contenu apparenté
L'eau potable propre est essentielle pour la production agro-alimentaire. Cet article offre un aperçu des tests chimiques et microbiologiques de l'eau potable pour garantir sa qualité et sa salubrité.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.