FCMAB100P
Milli-Mark Anti-Phospho-Erk1/2 Antibody (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)-PE
clone AW39R, Milli-Mark®, from rabbit
Synonyme(s) :
Erk1
Erk2
p44-MAPK
p42-MAPK
MAPK2
PRKM2
p41mapk
PRKM1
p44
ERK2
P42MAPK
ERK
p42
MAPK1
ERT1
ERT2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AW39R, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat Cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable