ECM104
Human Collagen Type I
MILLICOAT® Human Collagen Type I Coated Strips (96-Wells), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Formerly under the CytoMatrix brand name.
About This Item
Produits recommandés
product name
Millicoat® Human Collagen Type I Coated Strips (96-Wells), 96-well plate coated with human Collagen Type I used for cell adhesion studies.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Millicoat®
Technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... COL1A1(1277)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.