Key Documents
CS60HX01F1-X
Millipore
Filtres en profondeur Clarisolve®
High-density cell cultures
Synonyme(s) :
Clarisolve 60 μm Pod Depth Filters, 0.11 m 2 (1.18 ft 2)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Largeur
5.8 cm (2 in.)
Surface de filtration
0.11 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Description générale
Les filtres en profondeur CLARISOLVE® sont le premier type de filtres pour la clarification primaire offrant une structure à gradient de densité spécialement conçue pour la répartition des tailles de particules des flux d'alimentation prétraités. Avec une capacité volumétrique améliorée et une turbidité réduite par rapport aux filtres de profondeur actuellement disponibles, l'étape de clarification des flux d'alimentation prétraités peut être réalisée avec une empreinte considérablement réduite sans avoir besoin d'une étape de clarification secondaire.
En tant que dispositif à l'échelle μPod, le filtre de profondeur CLARISOLVE® offre le moyen le plus rapide et le plus efficace pour clarifier les flux à haute densité et transférer facilement les procédés d'amont en aval sans utiliser la centrifugation.
Ce filtre CLARISOLVE® se présente sous la forme d'un Pod avec une surface de filtration de 0,11 m2.
Application
Cultures cellulaires de haute densité
Caractéristiques
Grade du filtre : 60 HX
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany