Key Documents
CS20MS01L3
Millipore
Filtres en profondeur Clarisolve®
High-density cell cultures
Synonyme(s) :
Clarisolve 20 m Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Millistak+® media
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Hauteur
6.99 cm (2.75 in.)
Longueur
9.07 cm (3.57 in.)
Largeur
4.98 cm (1.96 in.)
Surface de filtration
0.0023 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
1.4-2.1 μg/L
Entrée
sample type liquid
Conductivité
0.80 – 1.59 μS/cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Application
Cultures cellulaires de haute densité
Caractéristiques
Grade du filtre : 20MS
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
2 cycles d'autoclave de 60 minutes à 123 °C
Remarque sur l'analyse
Résidu de carbone organique total (COT) : Après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123  °C) et lavage à l′eau pure à un débit de 600 l/m²/h pendant 10 minutes. Un échantillon a été prélevé à l′issue du lavage pour déterminer les valeurs typiques de COT.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.