Key Documents
CR0003L200
Millipore
Bioréacteur à usage unique de 3 l intégrant une agitation (vert)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Niveau de qualité
Description générale
Bioréacteur à usage unique intégrant une agitation conçu pour la culture non-GMP de lignées cellulaires de mammifères. Sa configuration rigide comprend une cuve semi-hémisphérique en polycarbonate, un couvercle multi-port en polyéthylène haute densité (PEHD), un agitateur pour milieu liquide, un barboteur fritté et un barboteur à tube ouvert, une tubulure C-Flex soudable, et tous les filtres d'entrée et de sortie de gaz nécessaires. Comme la cuve est formée par moulage, des ports supplémentaires ont été ajoutés au-dessous du niveau du volume de travail minimum, notamment un port pour échantillon de type Luer, un port d'entrée/sortie de liquide, deux tuyaux d'ajout de liquide, deux tuyaux d'aération et un tuyau de collecte. Tous les ports d'introduction de gaz et de liquide situés sous le niveau du volume de travail minimum comportent des clapets anti-retour garantissant l'écoulement unidirectionnel des fluides. Le Bioréacteur CellReady de 3L est pré-assemblé, stérilisé par rayonnement gamma et expédié prêt à l'emploi.
consumable
Réf. du produit
Description
Tarif
equipment
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
Afficher tout