Key Documents
CPDI000S1
Milli-Q
Pack de purification DI-PAK®
Small: L - 12.7 cm, For the production of de-ionized water
Synonyme(s) :
DI-PAK® StartPak 1 (petit format)
About This Item
Code UNSPSC :
41104202
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
polypropylene and polyethylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of volatile organic compound
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
VOC-Pak®
Paramètres
(Resistivity at 18.2 MΩ.cm at 25 °C)
L utile
12.7 cm
Impuretés
<5 ppb TOC
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
for use with Q-POD® Element
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs Large
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack DI-PAK® StartPak 1 (petit) (réf. : CPDI000S1) convient à la production d'eau désionisée d'une résistivité > 1 MΩ·cm lorsqu'il est alimenté par de l'eau de ville potable. Des résines échangeuses d'ions sont utilisées pour effectuer la purification. Une fine couche de charbon actif permet d'éliminer le chlore libre ainsi que certains contaminants organiques.
Application
Le pack DI-PAK® StartPak 1 (petit) (réf. : CPDI000S1) est utilisé pour la préparation de l'eau désionisée dans des expériences, notamment, mais sans s'y limiter, pour la génération d'une atmosphère de vapeur dans les appareils de traitement thermique pour la production d'adsorbants à base de CA à grande surface, ainsi que pour la purification des milieux de culture cellulaire.
Caractéristiques et avantages
  • Utilise les technologies de filtration en profondeur et d'échange d'ions.
  • Adsorbant : charbon actif (CA) imprégné d'argent.
  • Source d'alimentation en eau : eau de ville.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kelen J R da Costa et al.
Cell and tissue research, 376(2), 221-231 (2019-01-13)
Testosterone (T) has been suggested as a promising agent in the bone osteointegration when incorporated in a bioceramic/polymer combination for the local application. The objective of this study was to evaluate the activity of a testosterone composite of poly (lactic-co-glycolic