Key Documents
CBL162
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD9, clone MM2/57
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MRP-1, DRAP-27
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MM2/57, monoclonal
Espèces réactives
human, rabbit, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD9(928)
Spécificité
Cet anticorps réagit avec une bande d'un poids moléculaire de 25 kDa sur des gels de membranes de plaquettes non réduites et immunoprécipite une bande similaire à partir des plaquettes marquées à l'iode-125. L'antigène est exprimé sur les éosinophiles, les granulocytes, les monocytes et de nombreuses cellules stromales. Cet antigène CD9 appartient à la superfamille des protéines de surface cellulaire TM4 dont les extrémités N et C-terminales sont localisées dans le cytoplasme.
Immunogène
Glycoprotéine de plaquettes humaines
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Immunohistochimie : Coupes congelées de plaquettes, monocytes et lymphocytes pré-B avec coloration différentielle sur des tissus lymphoïdes et épithéliaux.
Études d'inhibition et d'agrégation des plaquettes.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-CD9, clone MM2/57, permet de détecter le niveau de CD9, et son utilisation a été publiée et validée en FC, IP, WB et IH.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Forme physique
Cet anticorps monoclonal est formulé à une concentration de 100 μg/ml dans un tampon phosphate salin contenant de l'azoture de sodium 10 mM et 1 mg/ml de sérum albumine bovine. Il est recommandé que chaque laboratoire détermine le titre de travail optimal à utiliser dans sa propre application.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C à compter de la date d'expédition.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dmitry Ter-Ovanesyan et al.
eLife, 10 (2021-11-17)
Extracellular vesicles (EVs) are released by all cells into biofluids and hold great promise as reservoirs of disease biomarkers. One of the main challenges in studying EVs is a lack of methods to quantify EVs that are sensitive enough and
V Zvereff et al.
British journal of cancer, 97(7), 941-948 (2007-09-13)
CD9, a member of the tetraspanin family of proteins, is involved in a variety of cellular interactions with many other proteins and molecules. Although CD9 has been implicated in cell fusion, migration and cancer progression, the detailed function of this
Yesim Verel-Yilmaz et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 697939-697939 (2021-08-10)
Due to a grim prognosis, there is an urgent need to detect pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) prior to metastasis. However, reliable diagnostic imaging methods or biomarkers for PDAC or its precursor lesions are still scarce. ADAM8, a metalloprotease-disintegrin, is highly
Yuan-Yin Chen et al.
Cancers, 13(21) (2021-11-14)
C-Circles, self-primed telomeric C-strand templates for rolling circle amplification, are the only known alternative-lengthening-of-telomeres (ALT)-specific molecule. However, little is known about the biology of C-Circles and if they may be clinically useful. Here we show that C-Circles are secreted by
Joanna Kowal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(8), E968-E977 (2016-02-10)
Extracellular vesicles (EVs) have become the focus of rising interest because of their numerous functions in physiology and pathology. Cells release heterogeneous vesicles of different sizes and intracellular origins, including small EVs formed inside endosomal compartments (i.e., exosomes) and EVs